Asetonitriili ≥99%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
20070.291EA 23.6 EUR
20070.291 20070.950 20070.553 20070.325 20070.462
Asetonitriili ≥99%, TECHNICAL
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –45,7 °C
Tiheys: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 2 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345