2-Acetylfuran
Toimittaja: Molekula
MOLE14794858-100GEA 87.6 EUR
MOLE14794858-100G
2-Acetylfuran
2-Acetylfuran
Kaava: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kiehumispiste: 183 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 29…33 °C
Tiheys: 1,098 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00003242
CAS-numero: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II