2-Hexylfuran ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26698.06EA 240 EUR
H26698.06 H26698.03 H26698.14
2-Hexylfuran ≥97%
2-Hexylfuran
Kaava: C₁₀H₁₆O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053134
CAS-numero: 3777-70-6
EINECS: 223-235-2
ADR: 3,III