Metyylisalisylaatti
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC15143400EA 199 EUR
EHERC15143400
Metyylisalisylaatti
Metyylisalisylaatti
Kaava: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Kiehumispiste: 432 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 100…101 °C
Tiheys: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002214
CAS-numero: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 12,06200
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/31/2298931.jpg