2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Toimittaja: Molekula
MOLE66787209-25GEA 0 EUR
MOLE66787209-25G
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Kaava: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Kiehumispiste: 400 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 261…263 °C
MDL numero: MFCD00134581
CAS-numero: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2