3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L07071.06EA 399 EUR
L07071.06 L07071.14 L07071.03
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Kaava: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Sulamispiste: 147…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051833
CAS-numero: 16789-84-7