3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24729.06EA 91.8 EUR
B24729.06 B24729.14
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Kaava: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Sulamispiste: 125…128 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017348
CAS-numero: 2973-78-6
EINECS: 000-000-0