3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 477535-41-4
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Refractive Index: 1.5110
Kaava: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
MDL numero: MFCD08059506
CAS-numero: 477535-41-4
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 g H26197.03
5 g H26197.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Kaavan mukainen molekyylipaino 253.02
CAS-nro 477535-41-4
Puhtaus 97%
Taitekerroin 1.5110
Molekyylikaava C8H4BrF3O
MDL No. MFCD08059506
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm