3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Kaava: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08059506
CAS-numero: 477535-41-4
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 g H26544.03
5 g H26544.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Kaavan mukainen molekyylipaino 269.01
CAS-nro 886498-07-3
Puhtaus 97%
Taitekerroin 1.4990
Molekyylikaava C8H4BrF3O2
MDL No. MFCD04116040
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm