3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
Kaava: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Kiehumispiste: 217…218 °C
Tiheys: 1,835
Leimahduspiste: 66 °C (150 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094393
CAS-numero: 351003-46-8
EINECS: 000-000-0
UN: 3265
ADR: 8,II
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 g L19711.03
5 g L19711.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Kaavan mukainen molekyylipaino 323.52
CAS-nro 351003-46-8
Puhtaus 97%
Taitekerroin 1.5240
Leimahduspiste 66°(150°F)
Kiehumispiste 217-218°
Molekyylikaava C7H3BrClF3O2S
UN No. 3265
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm