5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine ≥98%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
Kaava: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,44 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00222270
CAS-numero: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Crystalline powder
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 25 g ACRO379570250
Glass bottle for solids 5 g ACRO379570050
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Melting point 64°C - 69°C
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm