4-Aminovoihappo
Toimittaja: Molekula
MOLE32215466-100GEA 43.5 EUR
MOLE32215466-100G
4-Aminovoihappo
4-Aminovoihappo
Kaava: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Kiehumispiste: 248 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 202 °C
Tiheys: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008226
CAS-numero: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429