4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A19931.06EA 175 EUR
A19931.06 A19931.22
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Kaava: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Kiehumispiste: 152…154 °C (1 mmHg)
Sulamispiste: 33…36 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00129811
CAS-numero: 616-83-1
UN: 3261
ADR: 8,II