Methylprednisolone
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15141700EA 285 EUR
EHERC15141700
Methylprednisolone
Methylprednisolone
Kaava: C₂₂H₃₀O₅
MW: 374,48 g/mol
Sulamispiste: 230 °C
MDL numero: MFCD00010591
CAS-numero: 83-43-2
EINECS: 201-476-4