Butyylitinahydroksidioksidi 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A18290.36EA 522 EUR
A18290.36 A18290.22
Butyylitinahydroksidioksidi 95%
Butyylitinahydroksidioksidi
Kaava: C₄H₁₀O₂Sn
MW: 208,83 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013927
CAS-numero: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III