Butyylitinahydroksidioksidi, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40126.0010EA 41.9 EUR
8.40126.0010 8.40126.0100
Butyylitinahydroksidioksidi, Sigma-Aldrich®
Butyylitinahydroksidioksidi
Kaava: C₄H₁₀O₂Sn
MW: 208,83 g/mol
MDL numero: MFCD00013927
CAS-numero: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 208.81 g/mol
Boiling Point 350 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Synonyms Butylhydroxyoxo stannane
Hill Formula C4H10O2Sn