Carbazole ≥95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Kaava: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Kiehumispiste: 354…356 °C
Sulamispiste: 240…246 °C
Tiheys: 1,150
Leimahduspiste: 220 °C (428 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004960
CAS-numero: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
ADR: 9,III
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
- 100 g A11448.22
Glass bottle for solids 50 g A11448.18
Glass bottle for solids 500 g A11448.36
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 240-246°
Kaavan mukainen molekyylipaino 167.21
CAS-nro 86-74-8
Puhtaus 95%
Leimahduspiste 220°(428°F)
haju/tuoksu Odourless
Kiehumispiste 354-356°
Molekyylikaava C12H9N
MDL No. MFCD00004960
UN No. 3077
Merck reference 14,1790
Beilstein reference 3956
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm