Carbazole ≥96%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
Kaava: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Kiehumispiste: 355°C (760mmHg)
Sulamispiste: 240°C - 246°C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 220°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004960
CAS-numero: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 5 g ACRO108260050
Glass bottle for solids 25 g ACRO108260250
Glass bottle for solids 250 g ACRO108262500
Plastic bottle 1 kg ACRO108260010
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 240°C - 246°C
Leimahduspiste 220°C
Kiehumispiste 355°C (760mmHg)
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm