Carbazole
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC10985000EA 83.9 EUR
EHERC10985000
Carbazole
Carbazole
Kaava: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Kiehumispiste: 355 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 236 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00004960
CAS-numero: 86-74-8
EINECS: 201-696-0