Carbazole
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Varoitus
Kaava: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Kiehumispiste: 355 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 236 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00004960
CAS-numero: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 PROOERM-FC021
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm