Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Chloroacetyl chloride, Msynth®plus

Toimittaja: Merck Millipore
Vaara



Kaava: C₂H₂Cl₂O
MW: 112,94 g/mol
Kiehumispiste: 105 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: -22,5 °C
Tiheys: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000725
CAS-numero: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,02074

Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 250 ml 8.45141.0250
Glass bottle in metal can 1 l 8.45141.1000
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm