Metyylilinoleaatti ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
Kaava: C₁₉H₃₄O₂
MW: 294,48 g/mol
Kiehumispiste: 212°C (16mmHg)
Sulamispiste: -35°C
Tiheys: 0,89
Leimahduspiste: >200°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009534
CAS-numero: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 25 g ACRO428130250
Glass bottle 100 g ACRO428131000
Glass bottle 5 g ACRO428130050
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tiheys 0.89
Sulamispiste -35°C
Leimahduspiste >200°C
Kiehumispiste 212°C (16mmHg)
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm