Diaminomaleonitrile 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B24328.14EA 88.8 EUR
B24328.14 B24328.22
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Kaava: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Kiehumispiste: 445 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 178…182 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,360
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001870
CAS-numero: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III