Diaminomaleonitrile, 98%
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
Kaava: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Kiehumispiste: 445 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 178 - 181 °C
Tiheys: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001870
CAS-numero: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Testitulosten erittely
Appearance Brown Crystalline powder
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 500 g ACRO172705000
Glass bottle for solids 100 g ACRO172701000
Glass bottle for solids 25 g ACRO172700250
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 178°C - 179°C
CAS-nro 1187-42-4
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm