cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO265850010EA 534 EUR
ACRO265850010 ACRO265850050
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Kaava: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,64 g/mol
Sulamispiste: 186…190 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143981
CAS-numero: 6936-47-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %