Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Maleic acid Msynth®plus

Toimittaja: Merck Millipore
Vaara



Kaava: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Kiehumispiste: 256 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 130 - 131 °C
Tiheys: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 127 °C (closed cup)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063177
CAS-numero: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/21/2297221.jpg
Testitulosten erittely
Solubility 478.8 g/l (20 °C)
Melting Point 130 - 135 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Bulk Density 750 - 800 kg/m3
Vapor Pressure < - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point >100 °C
Density 1.59 g/cm3 (20 °C)
pH 1.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)

 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 100 g 8.45002.0100
Glass bottle 1 kg 8.45002.1000
Plastic bottle 5 kg 8.45002.5000
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm
 

Uusi ilme ja uudistettu sitoutuminen

Perustuu tuntemiisi ominaisuuksiin ja resursseihin, optimoitu Avantorin innovaation avulla®. Uusi brändimme symboloi ketteryyttä ja kykyämme mukautua asiakkaiden tarpeisiin.

LUE LISÄÄ ALOITA OSTOKSET