cis-2 Hekseeni 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H53506.14EA 598 EUR
H53506.14 H53506.06
cis-2 Hekseeni 96%
cis-2 Hekseeni
Purity: 96%
CAS No.: 7688-21-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.396
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1719019
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00066520
Kaava: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kiehumispiste: 68…70 °C
Sulamispiste: –141,1 °C
Tiheys: 0,669
Leimahduspiste: –25 °C (–13 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 7688-21-3
EINECS: 231-697-1
UN: 3295
ADR: 3,II