Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Sitrakonianhydridi

Toimittaja: Thermo Scientific



Kaava: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Kiehumispiste: 213 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 7 - 8 °C
Tiheys: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 101 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005522
CAS-numero: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III


Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 g PIER20907
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm