Koboltti(II,III)oksidi ≥99.7% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
45806.0BEA 2500 EUR
45806.0B 45806.30 45806.18
Koboltti(II,III)oksidi ≥99.7% (metals basis)
Koboltti(II,III)oksidi
Kaava: Co₃O₄
MW: 240,8 g/mol
Sulamispiste: 900 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 6,11
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010939
CAS-numero: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02454