Coronene
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-272EA 515 EUR
PROOBCR-272
Coronene
Coronene
Kaava: C₂₄H₁₂
MW: 300,36 g/mol
Kiehumispiste: 525 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 437…440 °C
Tiheys: 1,371 g/cm³ (25 °C)
MDL numero: MFCD00004134
CAS-numero: 191-07-1
EINECS: 205-881-7