Coronene
Toimittaja: Acros Organics
Kaava: C₂₄H₁₂
MW: 300,36 g/mol
Kiehumispiste: 525 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 437 - 440 °C
Tiheys: 1,371 g/cm³ (25 °C)
CAS-numero: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 500 mg ACRO110515000
Glass bottle for solids 100 mg ACRO110511000
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm