Digitoksini

Toimittaja: EDQM

EDQMD1800000EA 251 EUR
EDQMD1800000
Digitoksini
Digitoksini
Kaava: C₄₁H₆₄O₁₃
MW: 764,95 g/mol
Sulamispiste: 276 °C
MDL numero: MFCD00003686
CAS-numero: 71-63-6
EINECS: 200-760-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR