Palladium (II) asetaatti (47,5% Pd),
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
Kaava: C₄H₆O₄Pd
MW: 224,51 g/mol
Sulamispiste: 205 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012453
CAS-numero: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Testitulosten erittely
Appearance Orange to brown Powder
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 1 g ACRO195180010
Glass bottle 50 g ACRO195180500
Glass bottle for solids 10 g ACRO195180100
Glass bottle for solids 2 g ACRO195180020
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 205°C (D)
CAS-nro 3375-31-3
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm