Palladium (II) asetaatti trimer (≥47% Pd) ≥99.98% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
43086.03EA 394 EUR
43086.03 43086.06
Palladium (II) asetaatti trimer (≥47% Pd) ≥99.98% (metals basis)
Palladium (II) asetaatti
Kaava: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
MW: 224,51 g/mol
Sulamispiste: ∼ 205 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012453
CAS-numero: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4