Palladium (II) asetaatti (45,9 - 48,4% Pd),
Toimittaja: Alfa Aesar
CAS No.: 3375-31-3
Molecular Formula: C12H18O12Pd3
Formula Weight: 673.46
Physical Form: Needles
Appearance: Red-brown
Melting Point: ca 205° dec.
MDL No.: MFCD00012453
Carbonylation, oxidation and C-C bond formation
Kaava: C₄H₆O₄Pd
MW: 224,51 g/mol
Sulamispiste: 205 °C
MDL numero: MFCD00012453
CAS-numero: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 5 g 10516.06
Glass bottle for solids 1 g 10516.03
Glass bottle for solids 25 g 10516.14
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste ca 205° dec.
Kaavan mukainen molekyylipaino 673.46
CAS-nro 3375-31-3
Liukoisuus Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene
Fysikaalinen muoto Needles
Molekyylikaava C12H18O12Pd3
Ulkonäkö Red-brown
MDL No. MFCD00012453
Merck reference 14,6991
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm