4-Methylbenzyl acetate ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Purity: 98+%
CAS No.: 2216-45-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: ca 100°/10mm
MDL No.: MFCD00017234
Kaava: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
CAS-numero: 2216-45-7
EINECS: 218-689-3
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
10 g B22318.09
250 g B22318.30
50 g B22318.18
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Kaavan mukainen molekyylipaino 164.20
CAS-nro 2216-45-7
Puhtaus 98+%
Taitekerroin 1.5010
Kiehumispiste ca 100°/10mm
Molekyylikaava C10H12O2
MDL No. MFCD00017234
Beilstein reference 2046163
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm