1-Phenylethyl acetate
Toimittaja: Merck Millipore
Kaava: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kiehumispiste: 94 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,058 g/cm³ (16 °C)
CAS-numero: 93-92-5
EINECS: 202-288-5
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 212 °C (1013 hPa)
Flash Point 91 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C10H12O2
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 ml 8.43785.0100
500 ml 8.43785.0500
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm