2-(2-butoksietoksi)etyyliasetaatti
Toimittaja: Merck Millipore
Kaava: C₁₀H₂₀O₄
MW: 204,27 g/mol
Kiehumispiste: 246 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: -32 °C
Tiheys: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 102 °C
MDL numero: MFCD00009458
CAS-numero: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
Testitulosten erittely
Solubility 64 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 204.26 g/mol
Boiling Point 244 - 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure < - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.4262 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.3 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
- 20 kg 8.21014.9020
Glass bottle 100 ml 8.21014.0100
Glass bottle 1 l 8.21014.1000
Glass bottle 2,5 l 8.21014.2500
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm