Methyl methoxyacetate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO165095000EA 377 EUR
ACRO165095000 ACRO165090250 ACRO165091000
Methyl methoxyacetate 99%
Methyl methoxyacetate
Kaava: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Kiehumispiste: 129…130 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,05 g/cm³
Leimahduspiste: 35 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008451
CAS-numero: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3954 to 1.3974 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %