VWR®, Jätepussit
Toimittaja: VWR
VWR®
129-0584EA 546 EUR
129-0584 129-0585 129-0582 129-0583 129-0580 129-0581 129-0579 129-0588 129-0578 129-0589 129-0586 129-0587
VWR®, Jätepussit
Pussit ja sulkijat Jätepussit, -säkit
Laboratoriojätteiden, kuten pipetin kärkien, kertakäyttöisten petrimaljojen, näyteputkien jne., turvalliseen hävittämiseen. PP, 40 µm paksu, kirkas, 'Biohazard'-painatuksella tai ilman.
  • Lämmönkestävät (145 °C)
  • Autoklavoitava