Petrimaljatelineet, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
NALG5922-0024EA 105 EUR
NALG5922-0024
Petrimaljatelineet, Nalgene®
Koeputkitelineet Petrimaljojen säilytystelineet
Petri-maljateline akryylikehyksellä ja PC-pylväillä.
  • Kevyt
  • Helppo täyttää
  • Turvallinen kuljettaa
Rikkoutumattomat PC-pylväät. Toimitetaan kokoamattomina. Kapasiteetti: enintään 24 kpl 100 mm:n maljoja.