Asetoni 99+%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Propanone
ACRO177170100EA 237 EUR
ACRO177170100 ACRO177170025 ACRO177170050 ACRO177170250 ACRO177170010
Asetoni 99+%, Extra Pure
Asetoni
Kaava: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 56 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 0,79 g/cm³
Leimahduspiste: –20 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008765
CAS-numero: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %