Asetoni, extra dry 99.8%, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Propanone
326801000.EA 117 EUR
326801000. 326800010.
Asetoni, extra dry 99.8%, AcroSeal™
Asetoni
Kaava: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 56,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 0,79 g/cm³
Leimahduspiste: –20 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008765
CAS-numero: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %