Asetoni 99.6% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
Synonyms:
Propanone
ACRO400100010EA
60.2
EUR
ACRO400100010
ACRO400100025
ACRO400105000
Asetoni 99.6% ACS
Asetoni
Kaava:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol Kiehumispiste: 56,2 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –95 °C Tiheys: 0,79 g/cm³ Leimahduspiste: –20 °C (sulj. astia) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00008765 CAS-numero: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Solubility | (in water) Passes test |
GC | ≥99.5 % |
UV | at 330 nm A: ≤1 |
UV | at 340 nm A: ≤0.1 |
UV | at 350 nm A: ≤0.02 |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Isopropyl alcohol | ≤0.05 % |
Titrable acid | ≤0.0003 meq/g |
Titrable base | ≤0.0006 meq/g |
Aldehyde (HCHO) | ≤0.002 % |
Methanol | ≤0.05 % |
KMnO4-reducing substance | Passes test |