Asetoni 99.6% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Propanone
ACRO423240010EA 53.5 EUR
ACRO423240010 ACRO423245000 ACRO423240250 ACRO423240025
Asetoni 99.6% ACS
Asetoni
Kaava: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 56 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 0,79 g/cm³
Leimahduspiste: –20 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008765
CAS-numero: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test