Asetoni, BAKER, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
Synonyms: Propanone
8003.1000EA 37.67 EUR
8003.1000 8003.2500 8003-15 8003.9025 8003.9200ST 8003.5000 8003.9010
Asetoni, BAKER, J.T.Baker®
Asetoni
Kaava: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 56,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95,4 °C
Tiheys: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: <–20 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008765
CAS-numero: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use