VWR® Rota-Rack, Koeputkitelineet, pyörivä
Toimittaja: VWR
VWR® Rota-Rack
211-0378EA 171 EUR
211-0378 211-0379 VWRU89031-458
VWR® Rota-Rack, Koeputkitelineet, pyörivä
Koeputkitelineet Tube Racks
PP.
  • Erinomainen lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • A-malli: telineeseen sopii 2 x 50 ml:n putkea, 8 x 15 ml:n putkea, 6 x 20 mm:n putkea ja 10 halkaisijaltaan 10–13 mm:n putkea
  • B-mallii: telineeseen sopii 6 x 15 ml:n putkea, 9×¹,⁵/₂,₀  ml:n mikrosentrifugiputkea, 12×⁰,⁵/₀,₆ml:n mikrosentrifugiputkea ja 32 x 0,2 ml:n PCR-putkea tai 4 riviä x 8 PCR-putkea
Teline sisältää neljä erillistä pyörivää moduulia (violetti, sininen, vihreä ja keltainen), joihin voi asettaa samanaikaisesti erikokoisia koeputkia, viljelyputkia, sentrifugiputkia tai mikrosentrifugiputkia.