Asetoni, vedetön enint. 0,010% H₂O) ≥99.8%
Toimittaja: VWR Chemicals
Synonyms: Propanone
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83683.269EA 77.7 EUR
83683.269 83683.290 83683.230
Asetoni, vedetön enint. 0,010% H₂O) ≥99.8%
Asetoni
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Kaava: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 56,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95,4 °C
Tiheys: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: <–20 °C (sulj. astia)
MDL numero: MFCD00008765
CAS-numero: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00067
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 0.0100 %