Etyyliasetaatti 99+%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO149470050EA 169 EUR
ACRO149470050 ACRO149470250 ACRO149470010 ACRO149470100 ACRO149470025
Etyyliasetaatti 99+%, Extra Pure
Etyyliasetaatti
Kaava: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 77,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –83,5 °C
Tiheys: 0,902 g/cm³
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009171
CAS-numero: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Residual solvents ≤10 % MTBE