Etyyliasetaatti, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13353.9190EA 0 EUR
1.13353.9190 1.13353.9030
Etyyliasetaatti, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Etyyliasetaatti
Kaava: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 77,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –83 °C
Tiheys: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009171
CAS-numero: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg